Läs mer
IKA™ S 10 N spridningsverktyg - ST
Lämplig för att sprida instrument T 10 basic och T 10 standard
Brand: IKA™ 0004446500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ST verktyg rekommenderas för användning med vävnad och andra fibrösa material
Specifikationer
Dispergerande element | |
0,3 tum. | |
115 mm | |
S 10 N 8 G ST | |
1 st |
1 till 50 ml | |
8 mm | |
PTFE, 316L rostfritt stål PT | |
S 10N-8G-ST |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
IKA™ S 10 N spridningsverktyg - ST > Kapacitet: 1 till 50 ml, längd: 115 mm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering