Läs mer
Tocris Bioscience™ TAK 715
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055832
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet
18055832 10 mg
18075632 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18055832 missing translation for 'mfr' Tocris Bioscience™ missing translation for 'supplierNo' 4254/10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Potent p38 MAPK inhibitor; anti-inflammatory
Inhibitor of p38 MAPK (IC50 = 7.1 nM for p38 MAPKα). Also inhibits Wnt-3a-stimulated β-catenin signaling. Inhibits 22 kinases by more than 80%, including CK1δ/ε. Anti-inflammatory and anti-rheumatoid arthritis agent. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 303162-79-0
Molekylformel C24H21N3OS
Especificaciones
Kemiskt namn eller material TAK 715
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 399.51
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 399.512
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.