Läs mer
Karl Hecht™ Vägningsflaskor i lång form
Produktkod. 10504632
Kapacitet (metrisk):
20 mL
45 mL
Produktkod. 10504632
Brand: Karl Hecht™ 44250002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försedd med utbytbara jordfogskåpor för säker stängning.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Vitt frostat etikettområde tillhandahålls
  • Klart glas för utmärkt synlighet av innehållet
  • Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Färg Klart
Beskrivning Hög form
Material Borosilikatglas (3.3)
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Vägningsflaska
Diameter (metrisk) 30 mm
Förslutningstyp Utbytbart jordfogskydd