Läs mer
Karl Hecht™ Vägningsflaskor i lång form
Kapacitet (metrisk):
20 mL
45 mL
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3
- Vitt frostat etikettområde tillhandahålls
- Klart glas för utmärkt synlighet av innehållet
- Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Hög form |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | Vägningsflaska |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Förslutningstyp | Utbytbart jordfogskydd |