Beskrivning
- HDPE, transparent, spricksäker
- Speciellt märkningsområde för etiketter eller manuell skrift
- Lämplig som engångsflaska
- Läcksäker
- Med skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 17.5 mm |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 51 mm |
| Kvantitet | 1 |
| Bredd (metrisk) | 43 mm |
| Trådstorlek (metrisk) | 25 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |