Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsflaskor i lång form
Produktkod. 10727141
Change view
Diameter (metrisk):
38 mm
48 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10727141 38 mm Paket med 6
11718114 48 mm Paket med 6
11836094 75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10727141 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05565740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 SEK
    1628.83 SEK / Paket med 6
    Save 261.17 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 28-08-2026
Specifikationer
Inkluderar Utbytbar NS-propp, inskriptionsetikett
Kvantitet 6 förpackning
Stopparnummer NS 40/12
Produktlinje Flaska
Produkttyp Vägningsflaska
Diameter (metrisk) 38 mm