Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsflaskor i lång form
Produktkod. 11836094
Change view
Diameter (metrisk):
38 mm
48 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11836094 75 mm Varje
10727141 38 mm Paket med 6
11718114 48 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11836094 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05565780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    816.00 SEK
    665.63 SEK / Paket med 1
    Save 150.37 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Inkluderar Utbytbar NS-propp, inskriptionsetikett
Kvantitet 1 förpackning
Stopparnummer NS 80/12
Produktlinje Flaska
Diameter (metrisk) 75 mm
Produkttyp Vägningsflaska