Läs mer
Talnetant, TRC
Produktkod. 30416114
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416114 10 g
30423025 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30416114 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT00554510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 174636-32-9
Molekylformel C25H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 382.45
Synonym 3-Hydroxy-2-phenyl-N-[(1S)-1-phenylpropyl]-4-quinolinecarboxamide, SB 223412
IUPAC-namn 3-hydroxy-2-phenyl-N-[(1S)-1-phenylpropyl]quinoline-4-carboxamide
LEDER CC[C@H](NC(=O)c1c(O)c(nc2ccccc12)c3ccccc3)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Talnetant
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C25H22N2O2/c1-2-20(17-11-5-3-6-12-17)27-25(29)22-19-15-9-10-16-21(19)26-23(24(22)28)18-13-7-4-8-14-18/h3-16,20,28H,2H2,1H3,(H,27,29)/t20-/m0/s1
Formel vikt 382.1681