accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNOHON

CAS RN 174636-32-9

IUPAC Namn: 3-hydroxy-2-phenyl-N-(1-phenylpropyl)quinoline-4-carboxamide
Synonymer: talnetant
Molekylvikt (g/mol): 382.46
Molekylär sammansättning: C25H22N2O2
InChi Key: BIAVGWDGIJKWRM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(NC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC(C2=CC=CC=C2)=C1O)C1=CC=CC=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Kvalitet 
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat