missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Talnetant, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Talnetant |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22N2O2/c1-2-20(17-11-5-3-6-12-17)27-25(29)22-19-15-9-10-16-21(19)26-23(24(22)28)18-13-7-4-8-14-18/h3-16,20,28H,2H2,1H3,(H,27,29)/t20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 382.1681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?