Läs mer
Ley Rubber™ Avsmalnande korkproppar
Produktkod. 12376457 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
19 mm
24 mm
32 mm
Diameter (metrisk) Botten:
11 mm
15 mm
18 mm
Diameter (metrisk) Topp:
14 mm
18 mm
21 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 1000
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Botten Diameter (metrisk) Topp Förpackningsstorlek
12376457 24 mm 15 mm 18 mm Paket med 20
12396457 32 mm 18 mm 21 mm Paket med 10
12336477 19 mm 11 mm 14 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12376457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.79 SEK
    37.94 SEK / Paket med 20
    Save 16.85 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avsmalnande korkproppar för användning inom utbildning, hembryggning och konst och hantverk.
  • Utbud av storlekar tillgängliga
  • Återvinningsbar produkt
Specifikationer
För användning med (applikation) Utbildning, hembryggning, konst och hantverk
Längd (metrisk) 24 mm
Kvantitet 20/Pk.
Diameter (metrisk) Botten 15 mm
Diameter (metrisk) Topp 18 mm
Material Kork
Produkttyp Korkpropp
Form Avsmalnande