Läs mer
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX )
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) är en snabb, enkelrörs, 4X RT-qPCR-blandning som ger känslig, reproducerbar detektion av upp till fyra olika RNA/DNA-mål i en enda multiplexreaktion.
Brand:  Applied Biosystems™ A28523
40544.30 SEK valid until 2025-09-30
Use promo code "24271" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15651832
  • 46410.00 SEK / 10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Visa mer
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) > 1 x 10 mL