Läs mer
TCEAL1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
4665.00 SEK - 7005.00 SEK
Specifikationer
Antigen TCEAL1
Utspädning Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18306766
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-17943-25UL
25 μg
4665.00 SEK
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18321345
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-17943-100UL
100 μg
7005.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
TCEAL1 Polyclonal antibody specifically detects TCEAL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
TCEAL1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
DNA replication Transcription Translation and Splicing
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
9338
IgG
Affinity purified
Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
Nuclear phosphoprotein p21/SIIR, p21, pp21, SIIRTCEA-like protein 1, transcription elongation factor A (SII)-like 1, transcription elongation factor A protein-like 1, Transcription elongation factor S-II protein-like 1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: MDKPRKENEEEPQSAPKTDEERPPVEHSPEKQSPEEQSSEEQSSE
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer