Läs mer
MP Biomedicals™ TCH™ Definierad serumersättning, 50X koncentrat
Produktkod. 11434855 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434855 20 ml 20ml
1 options
Produktkod. 11434855 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092020026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00 SEK
    2874.34 SEK / 20ml
    Save 145.66 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För långsiktig odling av celler
  • TCH™ är en förstärkt, mångsidig serumersättning för långtidsodling av primärt mänskliga förankringsberoende celler och suspensionsceller.
  • En universell serumersättning som stöder mänskliga och däggdjursceller; helt fri från virus, mykoplasma och andra smittämnen; innehåller inga tillväxtfaktorer, steroidhormoner, främmande proteiner eller fenolrött; proteinursprung - människa; Drug Master finns hos FDA.
  • TCH™ Defined Serum Replacement är mycket effektivt vid produktion av biologiska ämnen, såväl som vid odling av andra däggdjursceller.
  • Denna serumersättning är effektiv i forskningssituationer som att studera effekterna av tillväxtfaktorer eller vid tillverkning av cellbaserade produkter.
Specifikationer
Färg Klar, rosa
Innehåll och lagring Förvara vid +4 °C.
Form Lösning
Produkttyp Serumbyte
Kvantitet 20 ml
Sterilitet Sterila
Formulering Levereras som ett 50X koncentrat
För användning med (applikation) Mycket effektiv vid produktion av biologiska ämnen, såväl som vid odling av andra däggdjursceller.
pH 6,8 till 7,2
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.