Learn More
TCLP Standard Solution 1, Specpure™
2125.00 SEK - 4455.00 SEK
Chemical Identifiers
MDL Number MFCD02091705
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & VerfĂĽgbarkeit  
11364267
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
036743.AE
100 mL
2125.00 SEK
100mL
11475190
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
036743.AP
500 mL
4455.00 SEK
500mL
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD02091705
Spezifikation
Liquid
MFCD02091705
Specpure™
Matrix: 2% HNO3
UN3264
TCLP Standard Solution 1
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
TCLP Standard Solution 1, Specpure™
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt