Läs mer
BRAND™ Technical Quality PFA Bottle
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- With screw caps made of ETFE
- These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process
- The physical properties and chemical resistance compare with high purity PFA
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | PFA |
| Mun | Narrow |
| Stängningsmaterial | ETFE |
| Förslutningstyp | Screw Cap |