Läs mer
Thermo Scientific™ Telmisartan, 99%
An angiotensin II receptor antagonist
792.65 SEK
Kemiska identifierare
| Analysera | 99% |
|---|---|
| CAS | 144701-48-4 |
| Formel vikt | 514.62g/mol |
| Synonym | BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid |
| Formatera | Powder |
| För användning med (applikation) | An angiotensin II receptor antagonist |
| Beskrivning | White |
| Smältpunkt | 261°C to 263°C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15424049
|
Thermo Scientific™
J61441.MD |
250 mg |
883.56 SEK 792.65 SEK / 250mg Save 90.91 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 99% | |
| 514.62g/mol | |
| Powder | |
| White |
| 144701-48-4 | |
| BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid | |
| An angiotensin II receptor antagonist | |
| 261°C to 263°C |
Specifikationer
| White | |
| An angiotensin II receptor antagonist | |
| 144701-48-4 | |
| 514.62g/mol | |
| 261°C to 263°C |
| Powder | |
| 99% | |
| C33H30N4O2 | |
| BIBR 277; 4′-[(1,4′-Dimethyl-2′-n-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid |
Säkerhet och hantering
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures