Specifications
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 194.15 |
| Chemical Name or Material | Temozolomide |
Frequently Asked Questions (FAQs)
The solubility of temozolomide is 10 mg/mL in DMSO, which is what we recommend for reconstitution.
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.