Läs mer
Thermo Scientific™ Temsirolimus, 99+%
A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
3494.17 SEK - 8271.65 SEK
Kemiska identifierare
| Analysera | ≥99% |
|---|---|
| CAS | 162635-04-3 |
| Formel vikt | 1030.29g/mol |
| Innehåll och lagring | -30°C to -10°C |
| Formatera | Powder |
| För användning med (applikation) | A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR |
| Beskrivning | White to Off-white |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15445829
|
Thermo Scientific™
J63654.MC |
100 mg |
9213.92 SEK 8271.65 SEK / 100mg Save 942.27 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15435829
|
Thermo Scientific™
J63654.MB |
25 mg |
3494.17 SEK
25mg |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15455829
|
Thermo Scientific™
J63654.MF |
50 mg |
6198.26 SEK
50mg |
Beräknad leverans: 28-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| ≥99% | |
| 1030.29g/mol | |
| Powder | |
| White to Off-white |
| 162635-04-3 | |
| -30°C to -10°C | |
| A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR |
Specifikationer
| White to Off-white | |
| Powder | |
| ≥99% | |
| C56H87NO16 |
| -30°C to -10°C | |
| A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR | |
| 162635-04-3 | |
| 1030.29g/mol |
Säkerhet och hantering
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C