Läs mer
Tereftalisk dihydrazid, 95 %
Produktkod. 11304424
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304424 5 g 5g
11314424 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304424 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01017.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 136-64-1 | C8H10N4O2 | 194,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-64-1
Molekylformel C8H10N4O2
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00014762
InChI-nyckel ALHNLFMSAXZKRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym terephthalic dihydrazide, terephthalohydrazide, terephthalic acid dihydrazide, terephthalic hydrazide, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dihydrazide, terephthaloyl dihydrazide, terephthalic acid bishydrazide, terephthalic acid, dihydrazide, terephthalhydrazide, terephthalicdihydrazide
PubChem CID 67294
IUPAC-namn bensen-1,4-dikarbohydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthalic dihydrazide
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 982939
Formel vikt 194.19
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.