Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter, B-424
Idealisk för en mängd olika applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av allmänt papper (B-424).
Brand:  Brady™ 030135
861.62 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28026" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11533724
  • 1185.00 SEK / 1 rullar
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Beskrivning
  • För användning med termiska överföringsskrivare
  • Tillverkat av kontrast- och smetresistent papper
Specifikationer
Specifikationer
Rekommenderad bandserie: R4300; R4500; R6100
Hold (Håll)
Matte
Papper (B-424)
Termisk överföring
Icke-steril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
-40 °C
3000 Etikett(er) / Roll
Rektangel
76,2 x 25,4 mm (B x H)
-70 °C till +50 °C
0.089 mm
25.40 x 76.20 mm
3 tum
76.20 mm
25.4 mm
Permanent gummi
Vitt
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Termisk överföringsskrivaretikett
Allmän och industriell identifiering
1
THT-18-424-3
3000/Pk.
76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
-40 °F till 365 °F
0,0035 tum.
28.58 mm
1 tum
76.2 mm
1 tum
THT-18-424-3
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Utgår: 2026-10-31
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Kampanjkod: 28026
Spara upp till 66 % på betrodda lösningar för säkerhet och underhåll av lokaler.
Tillämpa kampanj och lägga till...
Promo
Utgår: 2026-10-31
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Kampanjkod: 28008
Prioritera säkerheten samtidigt som du får ut mer av din budget. Under en begränsad tid kan du spara upp till 60 % på ett brett urval av viktiga säkerhetsprodukter för ditt laboratorium och din arbetsplats.
Tillämpa kampanj och lägga till...