Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter, B-424
Idealisk för en mängd olika applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av allmänt papper (B-424).
787.00 SEK - 3245.00 SEK
Specifikationer
Beskrivning Rekommenderad bandserie: R4300; R4500; R6100
Typ av lim Permanent gummi
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Storlek (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Storlek (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11503724
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
030132
50,8 x 25,4 mm (B x H)
787.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11533724
Visa dokument Kampanjdetaljer
Brady™
030135
76,2 x 25,4 mm (B x H)
1185.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11593724
Visa dokument
Brady™
030141
B x H: 76,2 mm x 191,44 m
1515.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
13019242
Visa dokument
Brady™
030153
101,6 x 152,4 mm (B x H)
3245.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • För användning med termiska överföringsskrivare
  • Tillverkat av kontrast- och smetresistent papper
Specifikationer
Specifikationer
Rekommenderad bandserie: R4300; R4500; R6100
Hold (Håll)
Matte
Papper (B-424)
Allmän och industriell identifiering
0,0035 tum.
Permanent gummi
Vitt
Rulla
Icke-steril
Rektangel
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer