Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter, B-424
Idealisk för en mängd olika applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av allmänt papper (B-424).
Brand:  Brady™ 030141
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11593724
  • 1515.00 SEK / 1 rullar
I lager
Beskrivning
  • För användning med termiska överföringsskrivare
  • Tillverkat av kontrast- och smetresistent papper
Specifikationer
Specifikationer
Rekommenderad bandserie: R4300; R4500; R6100
Hold (Håll)
Matte
Papper (B-424)
Termisk överföring
Icke-steril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
-40 °C
1 Etikett(er) / Roll
Rektangel
B x H: 76,2 mm x 191,44 m
-70 °C till +50 °C
0.089 mm
300 ft.
3 tum
76.20 mm
THT-21-424
Permanent gummi
Vitt
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Termisk överföringsskrivaretikett
Allmän och industriell identifiering
1
THT-21-424
1 st
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-40 °F till 365 °F
0,0035 tum.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
76.2 mm
191.44 m