Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter, B-424
Idealisk för en mängd olika applikationer. Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av allmänt papper (B-424).
Brand: Brady™ 030153
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- För användning med termiska överföringsskrivare
- Tillverkat av kontrast- och smetresistent papper
Specifikationer
| Rekommenderad bandserie: R4300; R4500; R6100 | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Papper (B-424) | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500 | |
| -40 °C | |
| 1000-etikett(er) / Roll | |
| Rektangel | |
| 101,6 x 152,4 mm (B x H) | |
| -40 °C till 180 °C | |
| 0.089 mm | |
| 6 tum | |
| 101.60 mm | |
| 6 tum | |
| THT-25-424-1 |
| Permanent gummi | |
| Vitt | |
| Rulla | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Termisk överföringsskrivaretikett | |
| Allmän och industriell identifiering | |
| 1 | |
| THT-25-424-1 | |
| 1000 | |
| 101.60 mm (W) x 152.40 mm (H) | |
| -40 °F till 365 °F | |
| 0,0035 tum. | |
| 101.60 mm (W) x 152.40 mm (H) | |
| 4 tum | |
| 101.60 mm | |
| 152.4 mm |