Läs mer
Brady™ Termisk överföringsutskriftsbara etiketter, B-430
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av klar polyester.
Brand:  Brady™ 030216
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11543784
  • 3245.00 SEK / 1 rullar
Beräknad leverans: 02-11-2026
Beskrivning
  • För användning med termiska överföringsskrivare
  • Tillverkad av BradyBondz™ genomskinligt, högadhesiont polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
Rekommenderad bandserie: R4400; R4900; R6000; R6200
Hold (Håll)
Glans
Polyester (B-430)
Termisk överföring
Icke-steril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
3
THT-39-430-10
10,000/Pk.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F till +212 °F
0,003 tum.
15.88 mm
0,5 tum
25.4 mm
0,5 tum
THT-39-430-10
UL erkänd; CSA accepteras
Permanent akryl, Permanent
Klart
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Termisk överföringsskrivaretikett
Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsidentifiering, allmän och industriell identifiering, betygsskyltar
27.31 mm
-70 °C
10000 Etikett(er) / Roll
Rektangel
25,4 x 12,7 mm (B x H)
-70 °C till +100 °C
0.076 mm
12.70 x 25.40 mm
1 tum
25.40 mm
12.7 mm