Läs mer
Brady™ Termisk överföringsutskriftsbara etiketter, B-430
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av klar polyester.
2765.00 SEK - 3980.00 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd; CSA accepteras
Beskrivning Rekommenderad bandserie: R4400; R4900; R6000; R6200
Beläggning Hold (Håll)
Färg Klart
Avsluta Glans
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Storlek (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Storlek (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11874145
Visa dokument
Brady™
030188
50,8 x 25,4 mm (B x H)
2770.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11583764
Visa dokument
Brady™
030190
76,2 x 50,8 mm (B x H)
2765.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11563774
Visa dokument
Brady™
030207
B x H: 76,2 mm x 191,44 m
3980.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11543784
Visa dokument
Brady™
030216
25,4 x 12,7 mm (B x H)
3245.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • För användning med termiska överföringsskrivare
  • Tillverkad av BradyBondz™ genomskinligt, högadhesiont polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd; CSA accepteras
Hold (Håll)
Glans
Polyester (B-430)
Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsidentifiering, allmän och industriell identifiering, betygsskyltar
0,003 tum.
Rekommenderad bandserie: R4400; R4900; R6000; R6200
Klart
Rulla
Icke-steril
Rektangel
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer