Läs mer
Brady™ Termisk överföringsutskriftsbara etiketter, B-430
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av klar polyester.
Brand:  Brady™ 030207
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11563774
  • 3980.00 SEK / 1 rullar
I lager
Beskrivning
  • För användning med termiska överföringsskrivare
  • Tillverkad av BradyBondz™ genomskinligt, högadhesiont polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
Rekommenderad bandserie: R4400; R4900; R6000; R6200
Hold (Håll)
Glans
Polyester (B-430)
Termisk överföring
Icke-steril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
-70 °C
1 Etikett(er) / Roll
Rektangel
B x H: 76,2 mm x 191,44 m
-70 °C till +100 °C
0.076 mm
300 ft.
3 tum
76.20 mm
THT-21-430
UL erkänd; CSA accepteras
Permanent akryl, Permanent
Klart
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Termisk överföringsskrivaretikett
Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsidentifiering, allmän och industriell identifiering, betygsskyltar
1
THT-21-430
1 st
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F till +212 °F
0,003 tum.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
76.2 mm
191.44 m