Läs mer
Brady™ Termisk överföringsutskriftsbara etiketter, B-430
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av klar polyester.
Brand:  Brady™ 030190
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11583764
  • 2765.00 SEK / 1 rullar
I lager
Beskrivning
  • För användning med termiska överföringsskrivare
  • Tillverkad av BradyBondz™ genomskinligt, högadhesiont polyestermaterial
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
Rekommenderad bandserie: R4400; R4900; R6000; R6200
Hold (Håll)
Glans
Polyester (B-430)
Termisk överföring
Icke-steril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
-70 °C
1000-etikett(er) / Roll
Rektangel
76,2 x 50,8 mm (B x H)
-70 °C till +100 °C
0.076 mm
50.80 x 76.20 mm
3 tum
76.20 mm
50.8 mm
UL erkänd; CSA accepteras
Permanent akryl, Permanent
Klart
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Termisk överföringsskrivaretikett
Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsidentifiering, allmän och industriell identifiering, betygsskyltar
1
THT-19-430-1
1000/Pk.
76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F till +212 °F
0,003 tum.
53.98 mm
2 tum
76.2 mm
2 tum
THT-19-430-1