Läs mer
Brady™ Termisk överföringsutskriftsbara etiketter, B-430
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ Thermal Transfer Printable Etiketter är gjorda av klar polyester.
Brand: Brady™ 030188
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- För användning med termiska överföringsskrivare
- Tillverkad av BradyBondz™ genomskinligt, högadhesiont polyestermaterial
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | |
| Rekommenderad bandserie: R4400; R4900; R6000; R6200 | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Polyester (B-430) | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500 | |
| -70 °C | |
| 3000 Etikett(er) / Roll | |
| Rektangel | |
| 50,8 x 25,4 mm (B x H) | |
| -70 °C till +100 °C | |
| 0.076 mm | |
| 25.40 x 50.80 mm | |
| 2 tum | |
| 50.80 mm | |
| 25.4 mm |
| UL erkänd; CSA accepteras | |
| Permanent akryl, Permanent | |
| Klart | |
| Rulla | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Termisk överföringsskrivaretikett | |
| Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsidentifiering, allmän och industriell identifiering, betygsskyltar | |
| 1 | |
| THT-17-430-3 | |
| 3000/Pk. | |
| 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
| -94 °F till +212 °F | |
| 0,003 tum. | |
| 28.58 mm | |
| 1 tum | |
| 50.8 mm | |
| 1 tum | |
| THT-17-430-3 |