Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara pappersetiketter
Tillverkad av allmänt papper, Brady™ utskrivbara etiketter används för termotransferskrivare
Brand:  Brady™ 030246
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 13009272
  • 967.00 SEK / 1 rullar
I lager
Specifikationer
Vitt
Permanent gummi
Matte
papper
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Termisk överföringsskrivare, IP300 termisk överföringsskrivare, IP600 termisk överföringsskrivare, BBP81 Etikettskrivare
1000/rulle
-70 °C till +50 °C
0.089 mm
4 tum
2 tum
3 tum
THT-55-424-1
Rekommenderad bandserie: 4300
Vitt
IP™ Aktiverad
Allmän och industriell identifiering
THT-55-424-1
Rektangel
0,0035 tum
50.8 x 101.60 mm
101,60 mm
50,8 mm
76.20 mm