Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara pappersetiketter
Tillverkad av allmänt papper, Brady™ utskrivbara etiketter används för termotransferskrivare
611.00 SEK - 1265.00 SEK
Specifikationer
| Färg | Vitt |
|---|---|
| Material | papper |
| Tjocklek (engelska) | 0,0035 tum |
| Tjocklek (metrisk) | 0.089 mm |
| Diameter (engelska) | 3 tum |
| Produktkod | Brand | Bredd (metrisk) | Höjd (metrisk) | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Bredd (metrisk) | Höjd (metrisk) | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|
13009242
|
Brady™
030138 |
76,2 mm | 50,8 mm | 1000/rulle |
829.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
11563724
|
Brady™
030138 |
76,2 mm | 50,8 mm | 1000/rulle | |||||
|
13009272
|
Brady™
030246 |
101,60 mm | 50,8 mm | 1000/rulle |
967.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
12871881
|
Brady™
030243 |
69,85 mm | 31,75 mm | 3000/rulle |
1265.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
11553804
|
Brady™
030240 |
50,8 mm | 12,7 mm | 3000/rulle |
611.00 SEK
1 rullar |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
Specifikationer
| Vitt | |
| 0,0035 tum | |
| 3 tum | |
| Vitt | |
| Rektangel | |
| Allmän och industriell identifiering |
| papper | |
| 0.089 mm | |
| 76.20 mm | |
| Rekommenderad bandserie: 4300 | |
| -70 °C till +50 °C |