Läs mer
Thermographic Measurements Thermax 4 nivå temperaturindikator
Fyra nivåtemperaturindikatorremsor används för att kontrollera maxtemperatur. Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen.
Brand: Thermographic Measurements M04STHERGDD01P1
97.55 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
- Omedelbart svar
- Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
- Olje-, vatten- och ångbeständig
- Billigt och lätt att använda
- Självhäftande
Specifikationer
ISO9001 | |
Laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, fordonsindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustri | |
40 till 60 % | |
Polyester film | |
250 °F | |
36 °F | |
219 °F till 250 °F | |
Ja | |
±1,5 °C | |
Visuell indikator | |
°C och° F |
Engångsbruk | |
23 mm | |
45 mm | |
Thermax 4 Nivå Temperaturindikator Område D | |
121 °C | |
2 °C | |
104 °C till 121 °C | |
Elektrisk utrustning, Pumpar, Bromssystem, Vattenpumpar, Aeronautisk Utrustning, Militär utrustning | |
104, 110, 116, 121 °C | |
45 mm |