Läs mer
Thermographic Measurements Thermax 4 nivå temperaturindikator
Fyra nivåtemperaturindikatorremsor används för att kontrollera maxtemperatur. Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen.
Brand: Thermographic Measurements M04STHERGID01P1
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Omedelbart svar
- Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
- Olje-, vatten- och ångbeständig
- Billigt och lätt att använda
- Självhäftande
Specifikationer
ISO9001 | |
Laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, fordonsindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustri | |
40 till 60 % | |
Polyetennaftalatfilm | |
466 °F | |
36 °F | |
421 °F till 466 °F | |
Ja | |
±1 %+1 °C | |
Visuell indikator | |
°C och° F |
Engångsbruk | |
23 mm | |
45 mm | |
Thermax 4 Nivå Temperaturindikator Område I: 216 C °till 241 °C | |
241 °C | |
2 °C | |
216 °C till 241 °C | |
Elektrisk utrustning, Pumpar, Bromssystem, Vattenpumpar, Aeronautisk Utrustning, Militär utrustning | |
216, 224, 232, 241 °C | |
45 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermographic Measurements Thermax 4 nivå temperaturindikator > Temperaturområde (metriskt): 249 °C till 290 °C
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering