Läs mer
Thermo Scientific™ BetaSil™ C6 HPLC-kolonner, 5 μm partikelstorlek
Hög yta med hög täckning av bunden fas
4695.00 SEK - 11490.00 SEK
Specifikationer
Kolumnformat | Analytisk kolonn |
---|---|
Partikelstorlek | 5 μm |
Porstorlek | 100Å |
USP typ | L15 |
Stationär fas | C6 |
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
10158944
|
Thermo Scientific™
70305-254630 |
250 mm | 4.6 mm |
11490.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 27-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10230755
|
Thermo Scientific™
70305-104630 |
100 mm | 4.6 mm | |||||||
11552981
|
Thermo Scientific™
70305-052130 |
50 mm | 2.1 mm | |||||||
10550126
|
Thermo Scientific™
70305-154630 |
150 mm | 4.6 mm |
9920.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 28-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10699945
|
Thermo Scientific™
70305-154030 |
150 mm | 4 mm |
10650.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 29-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11562981
|
Thermo Scientific™
70305-124630 |
125 mm | 4.6 mm |
9920.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 29-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
Hög yta med hög täckning av bunden fas
- Thermo Vetenskaplig kemi på 100&Angst; kiseldioxid
Beställningsinfo
Andra kolumndimensioner inklusive förberedande skala finns tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Analytisk kolonn | |
100Å | |
C6 | |
Omvänd fas | |
Omvänd fas |
5 μm | |
L15 | |
11% | |
Ja |