Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS (C18) Kolumner, 10 μm partikelstorlek
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög effektivitet och beprövad reproducerbarhet
- Exceptionellt pålitlig
- Separation av ett brett spektrum av föreningar, inklusive opolära, måttligt polära och lipofila föreningar som triglycerider
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Partikelstorlek | 10 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Visa mer |