Beskrivning
Polypropenflaska med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Stängningsfärg | Blått |
| Max. Tvinga | 3,028 x g |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kapacitet (engelska) | 25,36 oz. |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Centrifugerflaska |