Läs mer
Thermo Scientific™ Centrifugerflaskor av polypropen
Produktkod. 10729181 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 mL
750 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10729181 400 mL Varje
10372712 750 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10729181 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1486.66 SEK / Paket med 1
    Save 23.34 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Polypropenflaska med lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 13 oz., 400 ml
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Centrifuger
Kapacitet (engelska) 13 oz.