Läs mer
Thermo Scientific™ Centrifugerflaskor av polypropen
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
400 mL
750 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Polypropenflaska med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 13 oz., 400 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Kapacitet (engelska) | 13 oz. |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Centrifuger |