Läs mer
Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance -°20 C manuella avfrostning enzymfrysar
BIOPHARMA
Produktkod. 16327191 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
23 cu. ft.
29,2 cu. ft.
Pluggtyp:
CEE 7/7
NEMA 6-15
Elektriska krav:
208–230 V, 50 Hz
208–230 V, 60 Hz
Typ:
Enzymfrys
Högpresterande frys
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Pluggtyp Elektriska krav Typ Förpackningsstorlek
16327191 29,2 cu. ft. CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz Högpresterande frys -
15988810 23 cu. ft. NEMA 6-15 208–230 V, 60 Hz Enzymfrys -
15648416 23 cu. ft. CEE 7/7 208–230 V, 50 Hz Enzymfrys Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16327191 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TSX3020EV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111875.00 SEK
    110194.40 SEK / Paket med 1
    Save 1680.60 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Thermo Scientific™ TSX Seriens högpresterande -20 °C manuella avfrostningsenzymfrysar erbjuder ett hållbart val för enzymlagring.
Thermo Scientific™ TSX Seriens högpresterande -20 °C manuella avfrostningsenzymfrysar är designade för applikationer där till och med en lätt periodisk uppvärmning av spiralen under automatisk avfrostning inte kan tolereras. Designen stöder provskydd och hållbarhetsmål för lagring av enzymer, reagenser, läkemedel, vacciner, biologiska och andra vanligt använda laboratorieoratorie- och kliniska material. Seriens V-drivningsteknik är designad för att ge temperaturlikformighet som ständigt anpassar sig till användarmönster, vilket ger betydande energibesparingar utan att kompromissa med skyddet.
Varje enzymfrys levereras med en komplett uppsättning av nio hyllor med enzymförvaringsfack för att optimera organisationen och hämtning av mindre material.
De TSX Serien levererar den prestanda och kvalitet du behöver, förutom det låga ljudet, låga energinivån och den exceptionella användarupplevelsen du förtjänar.
  • Viskande tyst med en ljudnivå på 52 dBA, vilket gör att slutanvändare kan arbeta vid sidan av kylskåpet utan distraktion
  • Unik V-drivningsteknik är designad för att upptäcka användarmönster som dörröppningar när högre kompressorhastighet behövs och perioder av stabilitet där kompressorn går med lägre hastighet, vilket sparar energi utan att kompromissa med skyddet
  • Upp till 50 % mindre energiförbrukning än konventionella köldmediemodeller*
  • Naturliga, R290-kylmedel, vilket gör TSX serien kompatibel med USA:s miljöskyddsmyndighets policy (SNAP)
  • Tillverkad i en prisbelönt, noll-avfall till deponi
  • Temperaturområde -35° till -15 °C, fabriksbörvärde vid -20 °C
  • Lägre VVS-kostnader som ett resultat av mindre värmeutsläpp till miljön
  • Enkel att använda mikroprocessorstyrning med börvärdessäkerhet och larm
  • Kompatibel med trådlösa övervakningssystem och fjärrlarmkontakter
  • Standarddörrlås ger komfort och trygghet
  • Ergonomiskt dörrhandtag
  • Sjökortsskrivare finns som tillval
  • Garanti varierar beroende på land, kontakta oss för mer information
*Data finns i fil. Baserat på jämförelser mellan TSX Series och tidigare generationers Thermo Scientific modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Högpresterande frys
Kapacitet (engelska) 29,2 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 827 L
Temperaturområde -15°C to -25°C
Temperatur (börvärde) -25 °C till -15 °C (-20 °C)
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Hyllor 9
Certifikat och efterlevnad UL, cUL, CE
Stil Freestanding
Visa Mikroprocessor
Produktlinje TSX-serien
Avfrosta Manuell
Mått (DxBxH) Exteriör 38.9 x 34.0 x 78.5 in. (99.0 x 86.4 x 199.4 cm)
Mått (D x B x H) Inredning 28,5 x 30,0 x 58,0 tum (72,3 x 76,2 x 147,3 cm)
Mått (L x B x H) Exteriör 38,9 x 34,0 x 78,5 tum (99,0 x 86,4 x 199,4 cm)
Djup (engelska) Exteriör 38,9 tum
Depth (engelska) Interiör 28,5 tum
Djup (metrisk) Exteriör 99.0 cm
Djup (metrisk) interiör 72.3 cm
Höjd (engelska) Exteriör 78,5 tum
Höjd (engelska) Interiör 58,0 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 199.4 cm
Höjd (metrisk) interiör 147.3 cm
Bredd (engelska) Exteriör 34,0 tum
Bredd (engelska) Interiör 30 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 86.4 cm
Bredd (metrisk) Interiör 76.2 cm
Övervakningsalternativ Trådlös
Chart Recorder Valfritt
Smart View-kompatibilitet Smart-Vue-kompatibel
Amperage 15 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 230 V
Elektriska krav 208–230 V, 50 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Kompressor V-drive
Kylmedel R290
Fraktvikt (engelska) 552 lb.
Fraktvikt (metrisk) 251 kg
Vikt (engelska) 484 lb.
Vikt (metrisk) 220 kg
Rackkapacitet 9
Visa mer Visa mindre
*Data på fil. Baserat på jämförelser mellan TSX-serien och tidigare generationens Thermo Scientific-modeller.