Läs mer
Thiabendazole, 98+%, Thermo Scientific™
Fungicide and antihelminthic
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60009.09
| Kvantitet | 10g |
|---|
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Kemiska identifierare
| C10H7N3S | |
| MFCD00005587 | |
| thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole | |
| CHEBI:45979 | |
| C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 |
Specifikationer
| Thiabendazole | |
| C10H7N3S | |
| 10g | |
| 611403 | |
| thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole | |
| WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole | |
| 5430 | |
| 201.25 |
| 148-79-8 | |
| MFCD00005587 | |
| UN3077 | |
| 14,9289 | |
| Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide. | |
| C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 | |
| 201.247 | |
| CHEBI:45979 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
- Thiabendazole
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Thiabendazole