Läs mer
Thiabendazole, 98+%, Thermo Scientific™
Fungicide and antihelminthic
461.65 SEK - 7021.72 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 148-79-8 |
|---|---|
| Molekylformel | C10H7N3S |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.247 |
| MDL-nummer | MFCD00005587 |
| InChI-nyckel | WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole |
| PubChem CID | 5430 |
| ChEBI | CHEBI:45979 |
| IUPAC-namn | 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15402859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.09 |
10g |
514.11 SEK 461.65 SEK / 10g Save 52.46 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15412859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.22 |
100g |
2058.67 SEK 1848.65 SEK / 100g Save 210.02 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15422859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60009.36 |
500g |
7021.72 SEK
500g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in methanol and dimethyl sulfoxide.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Kemiska identifierare
| C10H7N3S | |
| MFCD00005587 | |
| thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole | |
| CHEBI:45979 | |
| C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 |
Specifikationer
| Thiabendazole | |
| C10H7N3S | |
| UN3077 | |
| 14,9289 | |
| Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide. | |
| C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 | |
| 201.247 | |
| CHEBI:45979 | |
| ≥98% |
| 148-79-8 | |
| MFCD00005587 | |
| 611403 | |
| thiabendazole, tiabendazole, mintezol, equizole, tiabendazol, mintesol, omnizole, thibenzole, thiabendazol, bovizole | |
| WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N | |
| 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole | |
| 5430 | |
| 201.25 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-725-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DE0700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Thiabendazole
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Thiabendazole