Läs mer
Velp Scientifica™ Fingerborgstativ
Produktkod. 15339644 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
SER 148-serien lösningsmedelsextraktor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15339644 SER 148-serien lösningsmedelsextraktor Varje
1 options
Produktkod. 15339644 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00001149
I lager
Velp Scientifica™ Fingerborgstativ för användning med SER 148-serien lösningsmedelsextraktorer.
  • För användning med SER 148-serien lösningsmedelsextraktorer
Specifikationer
För användning med (utrustning) SER 148-serien lösningsmedelsextraktor
Produkttyp Fingerborgstativ (6-positioner)
Håller 6 fingerborg
Kvantitet 1 st