Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Trehalsade rundbottnade kolvar Sidohalsar Parallell NS 24/29
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03303258
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Reaktionsflaskor enl. till DIN 12392
- Med två parallella sidohalsar
- Med koniska slipade fogar
- Med inskriptionsetikett
- Material: DURAN™
Specifikationer
500 mL | |
1 st. | |
Center Neck NS 24/29, Side Neck NS 19/26 | |
105 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Lenz Laborglasintrumente Trehalsade rundbottnade kolvar Sidohalsar Parallell NS 24/29 > 105 mm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering