Läs mer
Tim23 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 11123-1-AP-150UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16877983
  • 4652.90 SEK / 150µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Essential component of the TIM23 complex, a complex that mediates the translocation of transit peptide-containing proteins across the mitochondrial inner membrane.
Specifikationer
Specifikationer
Tim23
Polyclonal
Unconjugated
TIMM23
PRO1197, TIM23, TIMM23
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100287932, 53600, 54312
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O14925, O35093, Q9WTQ8
Timm23
Tim23 Fusion Protein Ag1620
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat