missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tim23 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
4652.90 SEK
Specifikationer
| Antigen | Tim23 |
|---|---|
| Koncentration | 0.3 mg/mL |
| Användningsområden | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16877983
|
Proteintech
11123-1-AP-150UL |
150 μL |
4652.90 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Essential component of the TIM23 complex, a complex that mediates the translocation of transit peptide-containing proteins across the mitochondrial inner membrane.Specifikationer
| Tim23 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O14925, O35093, Q9WTQ8 | |
| 100287932, 53600, 54312 | |
| Tim23 Fusion Protein Ag1620 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TIMM23 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| PRO1197, TIM23, TIMM23 | |
| Timm23 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel