Läs mer
Thermo Scientific™ Tioconazole, 98+%
Potent inhibitor of cytochrome-P450
1468.89 SEK - 2203.33 SEK
Kemiska identifierare
| Analysera | ≥98% |
|---|---|
| CAS | 65899-73-2 |
| Formel vikt | 387.71g/mol |
| Synonym | Thioconazole |
| Formatera | Powder |
| För användning med (applikation) | Potent inhibitor of cytochrome-P450 |
| Beskrivning | White to Off-white |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15453229
|
Thermo Scientific™
J60459.03 |
1 g |
1468.89 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15463229
|
Thermo Scientific™
J60459.06 |
5 g |
2203.33 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| ≥98% | |
| 387.71g/mol | |
| Powder | |
| White to Off-white |
| 65899-73-2 | |
| Thioconazole | |
| Potent inhibitor of cytochrome-P450 |
Specifikationer
| White to Off-white | |
| Potent inhibitor of cytochrome-P450 | |
| 65899-73-2 | |
| 387.71g/mol |
| Powder | |
| ≥98% | |
| C16H13Cl3N2OS | |
| Thioconazole |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 265-973-8
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures