Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Automationsuppsättningskit
Produktkod. 32045022
Change view
Kvantitet:
6 tester
Produktkod. Kvantitet
32045022 6 tester
1 options
Produktkod. 32045022 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QGPSETUP384
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
QuantiGene Plex Automation Setup Kit möjliggör installation, testning och validering av instrument för att automatisera viktiga steg i 384-brunnsanalysprotokollet QuantiGene Plex.
QuantiGene Plex Automation Setup Kit möjliggör installation, testning och validering av instrument för att automatisera viktiga steg i QuantiGene Plex 384-brunnsanalysprotokollet, såsom vätskehantering och platttvätt, innan en faktisk analys med värdefullt prov genomförs. Användarguiden beskriver hur man justerar och optimerar en automatiserad magnetplatttvätt vid behov under QuantiGene Plex 384-brunnsanalysens arbetsflöde för att säkerställa optimal prestanda och undvika pärlförlust.
Varje kit innehåller sex optimeringstester för automatiserad magnetisk platttvätt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kanalklassificering Virologi
Formatera 384-brunnar
För användning med (utrustning) FLEXMAP 3D™ INTELLIFLEX™
Innehåll och lagring Virologi
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttyp Automationsuppsättningskit
Kvantitet 6 tester
Frakt skick Våt is