Läs mer
TLR3 Antibody (40C1285.6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 75 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-24875SS
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18715643
  • 2325.00 SEK / 25µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
TLR3 Monoclonal specifically detects TLR3 in Human, Mouse, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Bioactivity, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Monoclonal
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Purified
IgG1 κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only