Läs mer
TLR3 Antibody (40C1285.6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 75 publications
2325.00 SEK - 5190.00 SEK
Specifikationer
| Klassificering | Monoclonal |
|---|---|
| Form | Purified |
| Isotyp | IgG1 κ |
| Innehåll och lagring | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18715643
|
Novus Biologicals
NBP2-24875SS |
2325.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
|
18700324
|
Novus Biologicals
NBP2-24875 |
0.1 mg |
5190.00 SEK
0.10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
TLR3 Monoclonal specifically detects TLR3 in Human, Mouse, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Bioactivity, Block/Neutralize.Specifikationer
| Monoclonal | |
| Purified | |
| IgG1 κ | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only