Learn More
TMEM208 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 23882-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16882495
  • 1645.54 SEK / 20µL
Description
May function as a negative regulator of endoplasmic reticulum-stress induced autophagy.
Specifications
Specifications
TMEM208
Polyclonal
Unconjugated
TMEM208
HSPC171, TMEM208, transmembrane protein 208
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
29100, 66320
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BTX3, Q9CR96
TMEM208
TMEM208 Fusion Protein Ag20845
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Certificates
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
TMEM208 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis